Merck
910686
Sigma-Aldrich
Chenodeoxycholic-2,2,4,4-d4 acid 3-sulfate disodium salt
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 MG
¥50,900
¥50,900
Check Cart for Availability
詳細情報をリクエスト
サイズを選択してください
表示を変更する
1 MG
¥50,900
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C24D4H34O7SNa2
分子量:
520.62
UNSPSCコード:
12352106
NACRES:
NA.12
¥50,900
Check Cart for Availability
詳細情報をリクエスト
同位体純度
≥98 atom % D
品質水準
アッセイ
≥98% (CP)
フォーム
solid
テクニック
mass spectrometry (MS): suitable
質量シフト
M+4
保管温度
−20°C
SMILES記法
O[C@H](C1)C(C2[C@]([C@@H]([C@H](C)CCC(O[Na])=O)CC2)(C)CC3)C3[C@]4(C)[C@@]1([H])C([2H])([2H])[C@H](OS(=O)(O[Na])=O)C([2H])([2H])C4
関連するカテゴリー
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
910686-VAR:
910686-1MG:
910686-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)