Merck
668184
Sigma-Aldrich
N-メチルフラーロピロリジン
99% (HPLC)
別名:
MFP, MPC60, NMPC60
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C63H7N
CAS番号:
分子量:
777.74
UNSPSCコード:
12352103
NACRES:
NA.23
詳細
functionalized fullerene
アッセイ
99% (HPLC)
形状
solid
詳細
N-メチルフラーロピロリジンは、フラーレンコアとピロリジン環に位置する窒素を含まない孤立電子対を有する受容体分子です。他の官能基化フラーレン合成の中間体として使用できます。オプトエレクトロニクス(光電子工学)装置の開発にも使用できます。
オリゴチエニレンビニレンとN-メチルフラーロピロリジン(MP-C60)の間の光誘起エネルギーおよび電子移動が詳細に研究されています。MP-C60は電子受容体として役立ちます。
アプリケーション
可溶性の官能基化フラーレン。混合液中で、またはπ-共役分子やポリマーと結合したときに電子受容体として役立ちます。C60ベースの分子ヘテロ接合の分光学的およびレドックス参照物質として使用されます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
668184-VAR:
668184-100MG:
668184-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Intra-and intermolecular photoinduced energy and electron transfer between oligothienylenevinylenes and N-methylfulleropyrrolidine
Apperloo JJ, et al.
The Journal of Physical Chemistry A, 106(1), 21-31 (2002)
Susanna Zakaria et al.
Environmental science and pollution research international, 25(1), 562-571 (2017-10-20)
This study forms the first report on analyzing fullerenes in the Austrian environment and cosmetic products available on the Austrian market. We developed, optimized, and validated a novel method for the analysis of C
Intra-and intermolecular photoinduced energy and electron transfer between oligothienylenevinylenes and N-methylfulleropyrrolidine.
Apperloo J, et al.
The Journal of Physical Chemistry, 106(1), 21-31 (2002)
First determination of C60 and C70 fullerenes and N-methylfulleropyrrolidine C60 on the suspended material of wastewater effluents by liquid chromatography hybrid quadrupole linear ion trap tandem mass spectrometry
Farre M, et al.
Journal of Hydrology, 383(1-2), 44-51 (2010)
Liquid chromatography-atmospheric pressure photoionization-Orbitrap analysis of fullerene aggregates on surface soils and river sediments from Santa Catarina (Brazil)
Sanchis J, et al.
The Science of the Total Environment, 505(1-2), 172-179 (2015)
資料
Find various photovoltaic and bioscience-based applications of fullerenes.
水溶性フラーレンやSmall Gapフラーレンなどのフラーレン誘導体の応用例について解説しています。
SWCNTs show promise in FETs, solar cells, and photodetectors due to their ultrafast charge transport mobility.
単層カーボンナノチューブ(SWCNT:single-walled carbon nanotube)は、非常に高い電荷移動度を示すため、電界効果トランジスタ(FET)のアクティブチャネルや太陽電池および光検出器の光吸収層としての使用が期待されている材料です。
すべて表示
関連コンテンツ
[60]PCBMやBis[60]PCBMをはじめとする幅広いラインナップのフラーレン誘導体化合物を取り扱っております。