Merck
901595
Sigma-Aldrich
Vinylene carbonate solution
1.0 M in ethyl acetate
別名:
1,3-Dioxol-2-one, VC
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 ML
¥6,412
¥6,412
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 ML
¥6,412
About This Item
化学式:
C3H2O3
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
26111700
NACRES:
NA.22
¥6,412
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
liquid
濃度
1.0 M in ethyl acetate
屈折率
n/D 1.377
密度
0.915 g/mL
SMILES記法
[o]1[c]([o]cc1)=O
InChI
1S/C3H2O3/c4-3-5-1-2-6-3/h1-2H
InChI Key
VAYTZRYEBVHVLE-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
Carbonate building block offered as a solution in ethyl acetate for more convenient handling. Vinylene carbonate may also be used as a dienophile in Diels-Alder reactions.
ピクトグラム
FlameHealth hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Liver,Stomach
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
29.3 °F
引火点(℃)
-1.5 °C
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)