Merck
901262
Sigma-Aldrich
Rubidium-85Rb chloride
≥99.5 atom % (85Rb), ≥99.5% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
85RbCl
CAS番号:
分子量:
120.36
UNSPSCコード:
12142200
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
同位体純度
≥99.5 atom % (85Rb)
アッセイ
≥99.5% (CP)
フォーム
solid
質量シフト
M-1
SMILES記法
[85Rb]Cl
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
901262-BULK:
901262-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)