Merck
900794
Sigma-Aldrich
Selenium-77Se
≥99.2 atom % (77Se)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
77Se
分子量:
76.92
UNSPSCコード:
12141910
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
同位体純度
≥99.2 atom % (77Se)
フォーム
solid
質量シフト
M-2
SMILES記法
[77SeH2]
関連するカテゴリー
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4 - STOT RE 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
900794-VAR:
900794-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)