Merck
901243
Sigma-Aldrich
4-(アセチルアミノ)フェニル]イミドジスルフリルジフルオリド
≥98%
別名:
(4-アセトアミドフェニル)(フルオロスルホニル)スルファモイルフルオライド, AISF
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥25,500
5 G
¥86,300
25 G
¥280,000
¥25,500
出荷可能日2025年4月17日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥25,500
5 G
¥86,300
25 G
¥280,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H8F2N2O5S2
CAS番号:
分子量:
314.29
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
NACRES:
NA.22
¥25,500
出荷可能日2025年4月17日詳細
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
≥98%
フォーム
powder or crystals
mp
146-149 °C
官能基
amide
SMILES記法
F[S](=O)(=O)N([S](=O)(=O)F)c1ccc(cc1)NC(=O)C
InChI Key
SMMIWAIOWMUFCR-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
4-(アセチルアミノ)フェニル]イミドジスルフリルジフルオリド(AISF)は、フェノールおよびアミン求核剤との反応を介してフルオロ硫酸塩とスルファモイルフルオリドを合成するための保存安定性の高い結晶試薬です。貴重な-SO2F官能基である固体試薬AISFの導入に従来必要とされてきた有毒なフッ化スルフリルガスの便利な代替品は、合成前駆体の調製ならびに化学生物学、ポリマー化学、クロスカップリング、およびデオキシフッ素化などの用途に幅広く役立ちます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
901243-1G:
901243-BULK:
901243-5G:
901243-VAR:
901243-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Hua Zhou et al.
Organic letters, 20(3), 812-815 (2018-01-13)
The design, synthesis, and application of [4-(acetylamino)phenyl]imidodisulfuryl difluoride (AISF), a shelf-stable, crystalline reagent for the synthesis of sulfur(VI) fluorides, is described. The utility of AISF is demonstrated in the synthesis of a diverse array of aryl fluorosulfates and sulfamoyl fluorides
資料
ASIF provides bench-stable alternative to sulfuryl fluoride gas for installing SO2F functional group in organic synthesis.
AISFは、実験環境で安定であり、有機合成でSO2F基を導入するためのスルフリルフルオリドガスの代わりに使用できます。