Merck
901002
Sigma-Aldrich
多層カーボンナノチューブ
flake of bundled CNTs, >95% carbon basis, O.D. × L 10-40 nm × 0.5-1.5 mm
別名:
MWCNT, MWNT, 多層カーボンナノチューブ
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥25,800
¥25,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥25,800
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
NACRES:
NA.23
¥25,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
>95% carbon basis
外径 × L
10-40 nm × 0.5-1.5 mm
mp
3652-3697 °C (lit.)
密度
~2.1 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[C]
InChI Key
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
This carbon nanotube flakes are millimetre-scale multi-walled carbon nanotube bundles. Crystal quality of CNT is examined by Raman scattering measurement. Intensity ratio of G-peak (1580 cm-1) and D-peak (1350 cm-1) represents quality of graphitization of carbon materials. G/D of the CNT is ∼3, showing high crystal quality.
調製ノート
Chemical Vapor Deposition (CVD) Method
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
901002-VAR:
901002-1G:
901002-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
質問
  1. how is this material sold? Is it on a sheet of specific size -square or rectangle - or is it in liquid form and applied to a surface with a brush or putty knife?
    1 回答
    1. This product may be in the form of a powder, crystals, flakes, fibers, or chunk(s). The specific form is reported in the Certificate of Analysis. Please navigate to the ‘DOCUMENTATION’ section of the Product Detail Page to access a sample or lot-specific Certificate:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/aldrich/901002#product-documentation