Merck
900871
Sigma-Aldrich
2,2-Dimethyl-3,6,9,12-tetraoxa-2-silatridecane
97%, anhydrous
別名:
ANL-1NM3
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H24O4Si
CAS番号:
分子量:
236.38
MDL番号:
UNSPSCコード:
26111700
NACRES:
NA.23
グレード
battery grade
アッセイ
97%
フォーム
liquid
品質
anhydrous
不純物
≤500 ppm H2O
bp
240 °C
密度
0.927 g/cm3
アプリケーション
battery manufacturing
SMILES記法
C[Si](C)(C)OCCOCCOCCOC
InChI
1S/C10H24O4Si/c1-11-5-6-12-7-8-13-9-10-14-15(2,3)4/h5-10H2,1-4H3
InChI Key
LGPOIKHOZYPSME-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
In lithium ion batteries (LIBs) the redox shuttles are employed to prevent overcharging which could lead to thermal runaway and catastrophic failure. The use of redox shuttles increases the safety and stability of LIBs. 1, 4-di-tert-butyl-2, 5-bis(2-methoxyethoxy) benzene is an important redox shuttle used for overcharge protection in batteries.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
215.6 °F
引火点(℃)
102 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
900871-5G:
900871-25G:
900871-BULK:
900871-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Barbarich TJ and Patterson ML
ECS Transactions, 45, 49-49 (2013)
An All-Organic Non-aqueous Lithium-Ion Redox Flow Battery.
Brushett FR, et al.
Advanced Energy Materials, 2, 1390-1396 (2012)
Zhang L, et al.
ECS Transactions, 45, 57-57 (2013)
資料
シグマアルドリッチでは、MUアイオニックソリューションズ(MUIS、旧宇部興産)製のリチウムイオン電池用高純度電解液、溶媒、添加剤を販売しています。
クエット-テイラー流反応装置によるリチウムイオン電池用正極材料の製造について解説いただきました。
Experts discuss challenges and production processes of nickel-rich layered oxide cathode materials in energy storage systems.
イオン液体は電気化学的に安定な広い電位窓をもち、難燃性と比較的高い導電性をもちます。そのため、アルミニウム電池や不燃性のリチウムベース電池、デュアルグラファイト電池の有望な電解質とされています。
すべて表示