Merck
721247
Sigma-Aldrich
2,2'-ジアミノ-4,4'-スチルベンジカルボン酸
greener alternative
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 MG
¥44,200
¥44,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
500 MG
¥44,200
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H14N2O4
CAS番号:
分子量:
298.29
MDL番号:
UNSPSCコード:
26111700
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥44,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
solid
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
200-205 °C
環境により配慮した代替製品カテゴリ
SMILES記法
Nc1cc(ccc1\C=C\c2ccc(cc2N)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C16H14N2O4/c17-13-7-11(15(19)20)5-3-9(13)1-2-10-4-6-12(16(21)22)8-14(10)18/h1-8H,17-18H2,(H,19,20)(H,21,22)/b2-1+
InChI Key
QEDSDXRFNGAJKN-OWOJBTEDSA-N
関連するカテゴリー
詳細
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for energy efficiency. Find details here.
アプリケーション
2,2′-Diamino-4,4′-stilbenedicarboxylic acid is an organic linker and an amine-functionalized dicarboxylic acid. It can be used in the formation of metal-organic frameworks (MOFs) for the storage of hydrogen and the reduction of CO2.[1][2][3]
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
721247-BULK:
721247-500MG:
721247-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Enhancement of visible-light-driven CO 2 reduction performance using an amine-functionalized zirconium metal-organic framework
Sun M, et al.
Dalton Transactions, 47(3), 909-915 (2018)
Mixed-linker approach in designing porous zirconium-based metal-organic frameworks with high hydrogen storage capacity
Naeem A, et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 52(50), 7826-7829 (2016)
Characteristics of MOF, MWCNT and graphene containing materials for hydrogen storage: A review
Gangu KK, et al.
Chemosphere, 30, 132-144 (2019)
資料
Metal-organic frameworks offer high surface area materials for alternative energy applications through simple synthetic strategies.
金属有機構造体は、簡単な合成方法を用いて代替エネルギー用途のための高表面積材料を提供します。