Merck
ALD00442
Sigma-Aldrich
Sodium butane-1-sulfinate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 MG
¥37,800
¥37,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
500 MG
¥37,800
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H9NaO2S
分子量:
144.17
UNSPSCコード:
12352001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥37,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
powder
品質水準
反応適合性
reaction type: C-C Bond Formation
mp
250 °C
SMILES記法
CCCCS(O[Na])=O
アプリケーション
The following Baran Sulfinate is a part of a toolbox of diversification reagents, which are ideal for the late-stage functionalization of nitrogen-containing heterocycles. The regioselectivity can be effectively tuned by modification of the pH and solvent selection.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)