Merck
660450
Sigma-Aldrich
3-アミノプロピル(3-オキソブタン酸)官能化シリカ
nanoparticles, ~15 nm particle size (DLS), dispersion, 2.5 % (w/v) in DMF
別名:
Carboxylic acid-functionalized silica colloid
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 ML
¥53,000
¥53,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 ML
¥53,000
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
NACRES:
NA.23
¥53,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
dispersion
濃度
2.5 % (w/v) in DMF
粒径
~15 nm (DLS)
bp
143-153 °C
密度
0.927 g/mL at 25 °C
官能基
carboxylic acid
保管温度
2-8°C
関連するカテゴリー
アプリケーション
ナノスケ-ルの自己組織化単分子層に用いられます[1]
沈殿が生じる場合があります。使用前によく振ってください。
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B - STOT RE 2 Inhalation
ターゲットの組織
Lungs
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
90.0 °F - closed cup
引火点(℃)
32.2 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
660450-25ML:4548173220598
660450-VAR:
660450-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
Galow, T.H. et al.
Advanced Materials, 12, 576-576 (2000)