Merck
900525
Sigma-Aldrich
3-Methyl-d3-adenine
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
別名:
3-Methyladenine-(methyl-d3), 6-Amino-3-methyl-d3 purine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6D3H4N5
CAS番号:
分子量:
152.17
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
同位体純度
≥98 atom % D
アッセイ
≥98% (CP)
フォーム
solid
テクニック
mass spectrometry (MS): suitable
質量シフト
M+3
SMILES記法
NC(N=CN1C([2H])([2H])[2H])=C2C1=NC=N2
InChI
1S/C6H7N5/c1-11-3-10-5(7)4-6(11)9-2-8-4/h2-3H,7H2,1H3/i1D3
InChI Key
FSASIHFSFGAIJM-FIBGUPNXSA-N
関連するカテゴリー
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
900525-VAR:
900525-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)