Merck
900371
Sigma-Aldrich
(±)-Gallocatechin-2,3,4-13C3
≥99 atom % 13C, ≥97% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13C3C12H14O7
分子量:
309.25
UNSPSCコード:
12352114
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
同位体純度
≥99 atom % 13C
アッセイ
≥97% (CP)
フォーム
powder
テクニック
mass spectrometry (MS): suitable
質量シフト
M+3
SMILES記法
OC(C=C1O)=CC2=C1[13C][13C](O)[13C](C3=CC(O)=C(O)C(O)=C3)O2
InChI
1S/C15H10O7/c16-7-3-9(17)8-5-12(20)15(22-13(8)4-7)6-1-10(18)14(21)11(19)2-6/h1-4,16-21H/i5+1,12+1,15+1
InChI Key
CKSTYZPHICYKHH-HQTPQMSASA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
Relative stereochemistry
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
900371-1MG:
900371-VAR:
900371-BULK:
900371-1MG-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)