Merck
900368
Sigma-Aldrich
(±)-Epicatechin-2,3,4-13C3 gallate
≥99 atom % 13C, ≥97% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 MG
¥132,000
¥132,000
Check Cart for Availability
詳細情報をリクエスト
サイズを選択してください
表示を変更する
1 MG
¥132,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13C3C19H18O10
分子量:
445.35
UNSPSCコード:
12352114
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
¥132,000
Check Cart for Availability
詳細情報をリクエスト
同位体純度
≥99 atom % 13C
品質水準
アッセイ
≥97% (CP)
フォーム
powder
テクニック
mass spectrometry (MS): suitable
質量シフト
M+3
SMILES記法
OC(C=C1O)=CC2=C1[13C][13C](OC(C3=CC(O)=C(O)C(O)=C3)=O)[13C](C4=CC=C(O)C(O)=C4)O2
InChI
1S/C22H14O10/c23-11-6-14(25)12-8-19(32-22(30)10-4-16(27)20(29)17(28)5-10)21(31-18(12)7-11)9-1-2-13(24)15(26)3-9/h1-7,23-29H/i8+1,19+1,21+1
InChI Key
SFJYIQKCXZHKAJ-SFWKTOTKSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
Relative stereochemistry
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)