solid
mp
>380 °C
蛍光検出
λem 450 nm
λem 450 nm±10 nm, quantum yield >50%
官能基
oleic acid
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
注意
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Muta. 2 - Repr. 2 - STOT RE 1
補足的ハザード
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
PRTR
特定第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
900282-10MG-PW:
900282-VAR:
900282-BULK:
900282-10MG:4548173362489
最新バージョンのいずれかを選択してください:
資料
Professor Sharma and colleagues review the synthesis and applications of this novel material. This includes a discussion of the unique properties of quantum dots and their suitability for solar cell applications, along with common synthesis techniques used to develop these materials.
量子ドットの合成法、利点と欠点および量子ドット太陽電池デバイスの構造、効率と短所に関して最新研究をご紹介します。
ディスプレイ技術における量子ドットの商業的成功に続いて、生命科学におけるイメージングツールとしての応用も検討が進んでいます。量子ドットは、従来の有機色素および蛍光タンパク質の光学的性質よりも優れた特性を多く示します。
Professor Xiaohu Gao (University of Washington, USA) provides a overview of recent quantum dot (QD) advancements and their potential for advancing bioassay and bioimaging technologies.