蒸気圧
1.3 hPa ( 197 °C)
品質水準
アッセイ
≥97.0% (acidimetric)
フォーム
powder
有効性
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
450 °C/1013 hPa
mp
195-198 °C
転移温度
flash point 222 °C
かさ密度
350 kg/m3
保管温度
2-30°C
SMILES記法
Oc1c2c(c(cc1)O)C(=O)c3c(cccc3)C2=O
InChI
1S/C14H8O4/c15-9-5-6-10(16)12-11(9)13(17)7-3-1-2-4-8(7)14(12)18/h1-6,15-16H
InChI Key
GUEIZVNYDFNHJU-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
1,4-Dihydroxyanthraquinone for synthesis. CAS 81-64-1, molar mass 240.21 g/mol.
アナリシスノート
Assay (acidimetric): ≥ 97.0 %
Melting range (lower value): ≥ 195 °C
Melting range (upper value): ≤ 198 °C
Identity (IR): passes test
Melting range (lower value): ≥ 195 °C
Melting range (upper value): ≤ 198 °C
Identity (IR): passes test
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
431.6 °F
引火点(℃)
222 °C