PNIPAM is soluble in organic solvents, such as chloroform, acetone, methanol, and various other alcohols. It is also soluble in water, as long as the solution is kept reasonably cold. Please see the link below to review additional information regarding this compound:
https://www.sigmaaldrich.com/US/en/technical-documents/technical-article/materials-science-and-engineering/polymer-synthesis/poly-n-isopropylacrylamide
WGK
WGK 3
Jan Code
900188-1G:
900188-BULK:
900188-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
資料
Professor Mitsuhiro Ebara provides insights on several types of smart nanofiber mesh systems that have been explored for different drug delivery purposes.
ナノファイバーとスマートポリマーと組み合わせた「スマートナノファイバー」は外部刺激を与えることでその性質を劇的に遠隔制御が可能であるため、医療分野のみならず様々な分野で期待が寄せられています。薬剤放出の制御とハイパーサーミアへの応用について解説いただきました。
-
Hi, What is a good solvent for this chemical?
1 回答-