分子量
average Mn 10,000 by GPC (THF w/ 5%TEA, PS, RI)
average Mn 10,000
mp
>300 °C
WGK
WGK 1
Jan Code
724459-5G:
724459-VAR:
724459-BULK:
試験成績書(COA)
資料
Poly(N-isopropylacrylamide), or PNIPAM, is a stimuli-responsive polymer that responds to changes in pH and temperature and has a LCST around 32 C.
刺激応答性ポリマーは、環境変化に応じた標的デリバリーおよび放出制御を可能にする材料として広く用いられています。
Tissue engineering has become a key therapeutic tool in the treatment of damaged or diseased organs and tissues, such as blood vessels and urinary bladders.
組織工学で用いられる培養した細胞の回収のための温度応答性グラフト材料に、ポリ(N-イソプロピルアクリルアミド)を用いた研究をご紹介します。