Merck
725668
Sigma-Aldrich
ポリ(N-イソプロピルアクリルアミド)、 N-ヒドロキシスクシンイミド(NHS)エステル末端
average Mn 2,000
別名:
NIPAM ポリマー, PNIPAM-NHS
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥25,900
5 G
¥83,900
¥25,900
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥25,900
5 G
¥83,900
About This Item
化学式:
(C6H11NO)n SCH2CH2COO(C4H4NO2)
UNSPSCコード:
12162002
NACRES:
NA.23
¥25,900
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
フォーム
powder
品質水準
分子量
average Mn 2,000
mp
>300 °C
関連するカテゴリー
アプリケーション
Novel polymer for development of thermosensitive coated micro/nano material[1][1]including thermoresponsive polymeric drug delivery systems.[2][3] The NHS ester functional group can be used to conjugate a variety of biomolecules such as enzymes† to the polymer chain.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
725668-5G:
725668-BULK:
725668-VAR:
725668-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Rzaev, Z.M.O.; Dincer, S.; Piskin, E.
Progress in Polymer Science, 32, 534-534 (2007)
K Fujimoto et al.
Biomacromolecules, 1(4), 515-518 (2001-11-17)
We report a novel drug delivery system for apoptosis induction by a "smart" polymer vehicle possessing thermosensitivity and bioaffinity. The polymer chain was prepared by copolymerization of N-isopropylacrylamide and N-methacryloyloxysuccinimide. Cell-adhesive RGDS peptide was conjugated with the copolymer as a
Chung, J. E.; Yokoyama, M.; Suzuki, K.; Aoyagi, T.; Sakurai, Y.; Okano, T.
Colloids and Surfaces, B: Biointerfaces, 9, 37-37 (1997)
Hua Wei et al.
Biomaterials, 28(1), 99-107 (2006-09-09)
A four-arm star block copolymer, comprised of a hydrophobic PMMA arm and an average of three hydrophilic poly(N-isopropylacrylamide) (PNIPAAm) arms were designed and synthesized from the molecular level. The amphiphilic star block copolymer is capable of self-assembling into micelles in
資料
Poly(N-isopropylacrylamide), or PNIPAM, is a stimuli-responsive polymer that responds to changes in pH and temperature and has a LCST around 32 C.
刺激応答性ポリマーは、環境変化に応じた標的デリバリーおよび放出制御を可能にする材料として広く用いられています。
Tissue engineering has become a key therapeutic tool in the treatment of damaged or diseased organs and tissues, such as blood vessels and urinary bladders.
組織工学で用いられる培養した細胞の回収のための温度応答性グラフト材料に、ポリ(N-イソプロピルアクリルアミド)を用いた研究をご紹介します。
すべて表示