Merck
358738
Sigma-Aldrich
テトラオクタデシルアンモニウムブロミド
98%
別名:
Tetrastearylammonium bromide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[CH3(CH2)17]4N(Br)
CAS番号:
分子量:
1107.86
Beilstein:
5846481
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
形状
powder
mp
103-105 °C (lit.)
SMILES記法
[Br-].CCCCCCCCCCCCCCCCCC[N+](CCCCCCCCCCCCCCCCCC)(CCCCCCCCCCCCCCCCCC)CCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C72H148N.BrH/c1-5-9-13-17-21-25-29-33-37-41-45-49-53-57-61-65-69-73(70-66-62-58-54-50-46-42-38-34-30-26-22-18-14-10-6-2,71-67-63-59-55-51-47-43-39-35-31-27-23-19-15-11-7-3)72-68-64-60-56-52-48-44-40-36-32-28-24-20-16-12-8-4;/h5-72H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI Key
BUXYZRAZWWVKDS-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
Tetraoctadecylammonium bromide can be used:
  • In the synthesis of modified montmorillonite (MMT) named C72N–MMT, which can be used to prepare protein-based nanocomposite material.
  • As an additive in the stabilization of liquid crystalline blue phases for optoelectronic and photonic applications.
  • As a model compound in the study of the effect of quaternary ammonium salts in polymeric membranes on the functioning of ion-selective electrodes. 
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
358738-5G:
358738-1G:
358738-VAR:
358738-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
The effect of lipophilic salts on surface charge in polymeric ion-selective electrodes
Zubrowska M, et al.
Electrochimica Acta, 56(17), 6114-6122 (2011)
Selective stabilisation of blue phase liquid crystal induced by distinctive geometric structure of additives
Lee J, et al.
Liq. Cryst., 45(2), 230-237 (2018)
Synthesis of nanocomposite films from wheat gluten matrix and MMT intercalated with different quaternary ammonium salts by way of hydroalcoholic solvent casting
Guilherme MR, et al.
Composites Part A: Applied Science and Manufacturing, 41(3), 375-382 (2010)