Merck
86283
Sigma-Aldrich
Boc-Dap(Boc)-OH (dicyclohexylammonium) salt
≥95.0% (HPLC)
別名:
Nα,Nβ-ジ-Boc-L-2,3-ジアミノプロピオン酸 (ジシクロヘキシルアンモニウム)塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H24N2O6 · C12H23N
CAS番号:
分子量:
485.66
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
フォーム
powder
反応適合性
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
C1CCC(CC1)NC2CCCCC2.CC(C)(C)OC(=O)NC[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C13H24N2O6.C12H23N/c1-12(2,3)20-10(18)14-7-8(9(16)17)15-11(19)21-13(4,5)6;1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12/h8H,7H2,1-6H3,(H,14,18)(H,15,19)(H,16,17);11-13H,1-10H2/t8-;/m0./s1
InChI Key
DPWKLGZKZRIVIE-QRPNPIFTSA-N
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
86283-BULK-F:
86283-VAR-F:
86283-2.5G-F:
86283-500MG-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)