Merck
73031
Sigma-Aldrich
Boc-Dap(Fmoc)-OH
≥98.0% (HPLC)
別名:
Nα-Boc-Nβ-Fmoc-L-2,3-ジアミノプロピオン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C23H26N2O6
CAS番号:
分子量:
426.46
Beilstein:
4771385
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
形状
solid
反応適合性
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
Boc
Fmoc
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CNC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C23H26N2O6/c1-23(2,3)31-22(29)25-19(20(26)27)12-24-21(28)30-13-18-16-10-6-4-8-14(16)15-9-5-7-11-17(15)18/h4-11,18-19H,12-13H2,1-3H3,(H,24,28)(H,25,29)(H,26,27)/t19-/m0/s1
InChI Key
MVWPBNQGEGBGRF-IBGZPJMESA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
73031-2.5G-F:
73031-VAR-F:
73031-BULK-F:
73031-500MG-F:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Fmoc-Phe-OH 98%
Sigma-Aldrich
338338
Fmoc-Phe-OH