Merck
47551
Sigma-Aldrich
Fmoc-Dap(Boc)-OH
≥97.0% (HPLC)
別名:
Nα-Fmoc-Nβ-Boc-L-2,3-ジアミノプロピオン酸, Nβ-Boc-Nα-Fmoc-L-2,3-ジアミノプロピオン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
2.5 G
¥74,100
¥74,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
2.5 G
¥74,100
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C23H26N2O6
CAS番号:
分子量:
426.46
Beilstein:
7057792
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
¥74,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
≥97.0% (HPLC)
反応適合性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
Boc
Fmoc
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)NC[C@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C23H26N2O6/c1-23(2,3)31-21(28)24-12-19(20(26)27)25-22(29)30-13-18-16-10-6-4-8-14(16)15-9-5-7-11-17(15)18/h4-11,18-19H,12-13H2,1-3H3,(H,24,28)(H,25,29)(H,26,27)/t19-/m0/s1
InChI Key
PKAUMAVONPSDRW-IBGZPJMESA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
47551-BULK:
47551-2.5G:
47551-VAR:
47551-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Kuo-Yuan Hung et al.
European journal of medicinal chemistry, 136, 154-164 (2017-05-12)
The 20-residue linear peptide A20FMDV2 has been shown to exhibit high selectivity and affinity for the tumour-related αvβ6 integrin and has potential as a vector for therapeutic drugs. However, it exhibits poor half-life in plasma in part due to its