Merck
G004730
HPLCによるエフェドリンエナンチオマーの分析、CHIRAL-AGP
application for HPLC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
テクニック
HPLC: suitable
試験パラメータ
column: CHIRAL-AGP, 10 cm x 4 mm I.D., 5 μm particles (58170AST)
mobile phase: 1 mM octanoic acid in 10 mM (NH4)2HPO4, pH 6.9
flow rate: 0.9 mL/min
column temp.: 25 °C
detector: UV, 225 nm
injection: 10 μL
sample: 1 mg/mL in methanol
適合性
application for HPLC
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
法的情報
CHIRALPAK is a registered trademark of Daicel Corp.
アナライト
詳細
    (±)-Ephedrine hydrochloride
Standard
分析カラム
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)