Merck
861634
Sigma-Aldrich
2,4-ジアミノ-6-(ヒドロキシメチル)プテリジン
95%
別名:
2,4-ジアミノ-6-プテリジンメタノール
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 MG
¥9,930
¥9,930
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 MG
¥9,930
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H8N6O
CAS番号:
分子量:
192.18
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥9,930
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
95%
フォーム
solid
官能基
hydroxyl
SMILES記法
Nc1nc(N)c2nc(CO)cnc2n1
InChI
1S/C7H8N6O/c8-5-4-6(13-7(9)12-5)10-1-3(2-14)11-4/h1,14H,2H2,(H4,8,9,10,12,13)
InChI Key
CYNARAWTVHQHDI-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
rat ... Dhfr(24312)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
861634-BULK:
861634-25MG:
861634-VAR:
861634-10G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Webber Wei-Po Lai et al.
Water research, 112, 157-166 (2017-02-06)
Bicarbonate anion (HCO
Ming-Hao Hsu et al.
Journal of hazardous materials, 373, 468-475 (2019-04-03)
Methotrexate, a chemotherapeutic agent, was found to undergo self-sensitized photodegradation in aqueous environments. As the initial concentration increased, methotrexate was able to enhance its own direct photolysis reaction not only in DI but also in natural waters. The methotrexate degradation