Merck
861553
Sigma-Aldrich
4-[N-(2,4-Diamino-6-pteridinylmethyl)-N-methylamino]benzoic acid hemihydrochloride hydrate
95%
別名:
N10-Methyl-4-amino-4-deoxypteroic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H15N7O2 · 0.5HCl · xH2O
分子量:
343.56 (anhydrous basis)
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
95%
形状
solid
mp
255 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
O.Cl.CN(Cc1cnc2nc(N)nc(N)c2n1)c3ccc(cc3)C(O)=O.CN(Cc4cnc5nc(N)nc(N)c5n4)c6ccc(cc6)C(O)=O
InChI
1S/2C15H15N7O2.ClH.H2O/c2*1-22(10-4-2-8(3-5-10)14(23)24)7-9-6-18-13-11(19-9)12(16)20-15(17)21-13;;/h2*2-6H,7H2,1H3,(H,23,24)(H4,16,17,18,20,21);1H;1H2
InChI Key
WNEOWYPFBJYPOO-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
861553-25MG:
861553-VAR:
861553-100MG:
861553-BULK:
試験成績書(COA)