Merck
86141
Sigma-Aldrich
Dicyclohexyl sulfosuccinate sodium salt
≥98.0% (TLC)
別名:
Dicyclohexyl sodium sulfosuccinate, Sodium dicyclohexyl sulfosuccinate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H25NaO7S
CAS番号:
分子量:
384.42
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
詳細
anionic
アッセイ
≥98.0% (TLC)
フォーム
fibers
分子量
384.42 g/mol
不純物
≤2% water
アプリケーション
detection
官能基
ester
sulfonic acid
SMILES記法
[Na+].[O-]S(=O)(=O)C(CC(=O)OC1CCCCC1)C(=O)OC2CCCCC2
InChI
1S/C16H26O7S.Na/c17-15(22-12-7-3-1-4-8-12)11-14(24(19,20)21)16(18)23-13-9-5-2-6-10-13;/h12-14H,1-11H2,(H,19,20,21);/q;+1/p-1
InChI Key
UELAIMNOXLAYRW-UHFFFAOYSA-M
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
86141-500G:
86141-100G:
86141-BULK:
86141-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)