Merck
412228
Sigma-Aldrich
1-ペンタデカノール
99%
別名:
ペンタデシルアルコール
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥22,300
¥22,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥22,300
About This Item
化学式:
CH3(CH2)14OH
CAS番号:
分子量:
228.41
Beilstein:
1700695
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥22,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
99%
bp
269-271 °C
mp
41-44 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCCCCO
InChI
1S/C15H32O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16/h16H,2-15H2,1H3
InChI Key
REIUXOLGHVXAEO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
1-ペンタデカノールは直鎖アルコールです。323.15Kの超臨界二酸化炭素中の1-ペンタデカノールの気相組成は、フロー型装置によって評価されています。[1]1-ペンタデカノールのモル熱容量は300K〜370Kと見積もられています。[2]
アプリケーション
1-ペンタデカノールは、ジャスピンBの不斉合成の出発試薬として使用できます。[3]
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
233.6 °F - closed cup
引火点(℃)
112 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
412228-BULK:
412228-1G:
412228-VAR:
412228-25G:
412228-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Solubilities of 1-nonanol, 1-undecanol, 1-tridecanol, and 1-pentadecanol in supercritical carbon dioxide at T= 323.15 K.
Artal M, et al
Journal of Chemical and Engineering Data, 43(6), 983-985 (1998)
Qianqian Gao et al.
Biotechnology for biofuels, 5(1), 17-17 (2012-03-22)
Direct conversion of solar energy and carbon dioxide to drop in fuel molecules in a single biological system can be achieved from fatty acid-based biofuels such as fatty alcohols and alkanes. These molecules have similar properties to fossil fuels but
A novel stereoselective synthesis of pachastrissamine (jaspine B) starting from 1-pentadecanol.
Venkatesan K and Sreenivasan KV.
Tetrahedron Asymmetry, 19(2), 209-215 (2008)
Vasiliki Gkarane et al.
Food research international (Ottawa, Ont.), 115, 54-64 (2019-01-03)
Animal production factors can affect the sensory quality of lamb meat. The study investigated the effect of diet composition and duration of consumption on the proximate analysis, volatile profile and sensory quality of lamb meat. Ninety-nine male Texel × Scottish
Heat Capacities and Derived Thermodynamic Functions of 1-Dodecanol and 1-Tridecanol between 10 K and 370 K and Heat Capacities of 1-Pentadecanol and 1-Heptadecanol between 300 K and 380 K and Correlations for the Heat Capacity and the Entropy of Liquid n-Alcohols.
van Miltenburg JC, et al.
Journal of Chemical and Engineering Data, 48(1), 36-43 (2003)