Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
サイズを選択してください
About This Item
おすすめの製品
製品種目
ReagentPlus®
アッセイ
≥99.0% (HPLC)
フォーム
powder
mp
145-154 °C
155-157 °C (lit.)
官能基
carboxylic acid
thiol
SMILES記法
OC(=O)CC(S)C(O)=O
InChI
1S/C4H6O4S/c5-3(6)1-2(9)4(7)8/h2,9H,1H2,(H,5,6)(H,7,8)
InChI Key
NJRXVEJTAYWCQJ-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
88460-100G:
88460-VAR:
88460-BULK:
88460-500G:
この製品を見ている人はこちらもチェック