Merck
859575
Sigma-Aldrich
S-Boc-2-mercapto-4,6-dimethylpyrimidine
98%
別名:
O-tert-Butyl-S-(4,6-dimethyl-2-pyrimidinyl) thiocarbonate, Boc-S
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 G
¥18,600
¥18,600
在庫あり詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 G
¥18,600
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H16N2O2S
CAS番号:
分子量:
240.32
Beilstein:
396984
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥18,600
在庫あり詳細
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
crystals
mp
48-51 °C (lit.)
官能基
thioether
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cc1cc(C)nc(SC(=O)OC(C)(C)C)n1
InChI
1S/C11H16N2O2S/c1-7-6-8(2)13-9(12-7)16-10(14)15-11(3,4)5/h6H,1-5H3
InChI Key
POTDIELOEHTPJN-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
引火点(°F)
230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
859575-10G:
859575-BULK:
859575-VAR:
859575-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)