Merck
854980
Sigma-Aldrich
2′-デオキシシチジン 水和物
≥99% (HPLC)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H13N3O4 · xH2O
CAS番号:
分子量:
227.22 (anhydrous basis)
Beilstein:
87567
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥99% (HPLC)
形状
crystals
光学活性
[α]25/D +54°, c = 2 in H2O
mp
209-211 °C (lit.)
SMILES記法
O.NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@H]2C[C@H](O)[C@@H](CO)O2
InChI
1S/C9H13N3O4.H2O/c10-7-1-2-12(9(15)11-7)8-3-5(14)6(4-13)16-8;/h1-2,5-6,8,13-14H,3-4H2,(H2,10,11,15);1H2/t5-,6+,8+;/m0./s1
InChI Key
HXBGOHZLZCFWLH-OERIEOFYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
854980-5G:
854980-250MG:
854980-1G:
854980-500MG:
854980-VAR:
854980-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
Joshua J Klaene et al.
Journal of chromatography. A, 1439, 112-123 (2015-11-27)
LC-MS using electrospray ionization is currently the method of choice in bio-organic analysis covering a wide range of applications in a broad spectrum of biological media. The technique is noted for its high sensitivity but one major limitation that hinders