Merck
85271
Sigma-Aldrich
過塩素酸銀 水和物
≥96.0% (calc. based on dry substance, AT)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
AgClO4 · xH2O
CAS番号:
分子量:
207.32 (anhydrous basis)
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
グレード
for analytical purposes
アッセイ
≥96.0% (calc. based on dry substance, AT)
フォーム
powder or crystals
反応適合性
reagent type: oxidant
不純物
≤12% water
SMILES記法
O.[Ag+].[O-]Cl(=O)(=O)=O
InChI
1S/Ag.ClHO4.H2O/c;2-1(3,4)5;/h;(H,2,3,4,5);1H2/q+1;;/p-1
InChI Key
IXFNJWPLHOWEPT-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Flame over circleCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 2 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
85271-10G:
85271-VAR:
85271-BULK:
85271-50G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)