Merck
83041
Sigma-Aldrich
Boc-Dab(Fmoc)-OH
≥98.0% (HPLC)
別名:
Nα-Boc-Nγ-Fmoc-L-2,4-ジアミノ酪酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C24H28N2O6
CAS番号:
分子量:
440.49
Beilstein:
4771583
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
フォーム
powder
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
Boc
Fmoc
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CCNC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C24H28N2O6/c1-24(2,3)32-23(30)26-20(21(27)28)12-13-25-22(29)31-14-19-17-10-6-4-8-15(17)16-9-5-7-11-18(16)19/h4-11,19-20H,12-14H2,1-3H3,(H,25,29)(H,26,30)(H,27,28)/t20-/m0/s1
InChI Key
MJZDTTZGQUEOBL-FQEVSTJZSA-N
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
83041-1G-F:
83041-BULK-F:
83041-VAR-F:
83041-250MG-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)