Merck
809675
Sigma-Aldrich
Deoxycholic-2,2,4,4,11,11-d6 acid
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C24D6H34O4
分子量:
398.61
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
同位体純度
≥98 atom % D
品質水準
アッセイ
≥98% (CP)
フォーム
powder
テクニック
mass spectrometry (MS): suitable
質量シフト
M+6
保管温度
−20°C
SMILES記法
[2H]C1([2H])[C@@H](O)C([2H])([2H])C(CCC2C3C([2H])([2H])[C@H](O)[C@@]4(C)C2CC[C@H]4[C@@H](CCC(O)=O)C)[C@]3(C)C1
InChI
1S/C24H40O4/c1-14(4-9-22(27)28)18-7-8-19-17-6-5-15-12-16(25)10-11-23(15,2)20(17)13-21(26)24(18,19)3/h14-21,25-26H,4-13H2,1-3H3,(H,27,28)/t14-,15?,16-,17?,18?,19?,20?,21+,23+,24-/m1/s1/i10D2,12D2,13D2
InChI Key
KXGVEGMKQFWNSR-UEKQVLGMSA-N
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
809675-BULK:
809675-10MG-PW:
809675-VAR:
809675-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Huasheng Yu et al.
eLife, 8 (2019-09-11)
Patients with liver diseases often suffer from chronic itch, yet the pruritogen(s) and receptor(s) remain largely elusive. Here, we identify bile acids as natural ligands for MRGPRX4. MRGPRX4 is expressed in human dorsal root ganglion (hDRG) neurons and co-expresses with