安全性情報
905992
Sigma-Aldrich
Tungsten (IV) diselenide
lithium intercalated
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥49,300
¥49,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥49,300
About This Item
実験式(ヒル表記法):
LiWSe2
CAS番号:
分子量:
348.70
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
NACRES:
NA.23
¥49,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
solid
関連するカテゴリー
詳細
Tungsten (IV) diselenide is a p-type 2D semiconducting transition metal dichalcogenide (TMD) with an energy bandgap of 1-2 eV. It can be used in the fabrication of optoelectronic devices.[1][2]
アプリケーション
Tungsten (IV) diselenide can be used for a variety of applications such as fiber laser,[3][4] heterojunction solar cells,[5] and lithium batteries.[6]
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
毒物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
905992-1G:
905992-VAR:
905992-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Liquid-solid surface phase transformation of fluorinated fullerene on monolayer tungsten diselenide
Liu W, et al.
Nanotechnology, 29(17), 174002-174002 (2018)
A systematic study of the synthesis of monolayer tungsten diselenide films on gold foil
Yun SJ, et al.
Current Applied Physics, 16(9), 1216-1222 (2016)
Exploration of Nanostructured Functional Materials Based on Hybridization of Inorganic 2D Nanosheets
Gunjakar J L, et al.
The Journal of Physical Chemistry C, 118 (8), 3847-3863 (2014)
Tungsten diselenide Q-switched erbium-doped fiber laser
Chen B, et al.
Optical Engineering, 55(8), 081306-081306 (2016)
Controllable nondegenerate p-type doping of tungsten diselenide by octadecyltrichlorosilane
Kang D, et al.
ACS Nano, 9(2), 1099-1107 (2015)
資料
MXeneや窒化ホウ素、遷移金属カルコゲナイドをはじめとする2次元材料を、ナノプレートレット、インク、単層膜などの多様な形態で販売しております。