11 - Combustible Solids
WGK
nwg
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
806951-1G:4548173954028
806951-VAR:
806951-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
廃液処理、空気浄化、触媒、生体触媒、薬物送達で使用されるメソポーラスシリカ。
Mesoporous silica used in wastewater remediation, air cleaning, catalysis, bio-catalysis, and drug delivery.
均一かつ多様な形状の細孔を有する高表面積メソポーラスシリカは、ナノ材料合成、触媒、薬物送達、CO2回収、廃水処理、屋内空気浄化などの様々な分野で使用されています。