詳細
molecular sieve
フォーム
powder
粒径
5.65 μm (avg.)
ポアサイズ
3.8 nm average pore size
アプリケーション
battery manufacturing
SMILES記法
O=[Al]O[Al]=O
InChI
1S/2Al.3O
InChI Key
TWNQGVIAIRXVLR-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
517747-BULK:
517747-VAR:
517747-5G:4548173955124
517747-25G:4548173955117
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Mesoporous Materials include a range of high surface area porous silicates with applications in gas adsorption, drug delivery, diagnostics and catalysis.
メソポーラス材料は広範囲の高表面積多孔質シリコンを含み、これらの材料はガス吸着、薬物送達、診断、触媒作用などに応用されています。
Mesoporous materials self-assemble from sol-gel precursors and amphiphiles, forming versatile structures for various applications.
メソポーラス材料の合成方法について、その一例をご紹介します。