Merck
804983
Sigma-Aldrich
DPPF Pd G3
95%
別名:
Methanesulfonato 1,1-ferrocenediyl-bis(diphenylphosphino) (2′-amino-1,1′-biphenyl-2-yl) palladium(II)
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥23,500
1 G
¥68,900
¥23,500
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥23,500
1 G
¥68,900
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C47H41FeNO3P2PdS
CAS番号:
分子量:
924.11
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥23,500
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
95%
フォーム
solid
反応適合性
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
mp
134-208 °C (MP data is all decomp.)
SMILES記法
NC1=C(C2=C([Pd]OS(C)(=O)=O)C=CC=C2)C=CC=C1.P(C3=CC=CC=C3)([C]4[C][C][C][C]4)C5=CC=CC=C5.P(C6=CC=CC=C6)([C]7[C][C][C][C]7)C8=CC=CC=C8.[Fe]
InChI
1S/2C17H14P.C12H10N.CH4O3S.Fe.Pd/c2*1-3-9-15(10-4-1)18(17-13-7-8-14-17)16-11-5-2-6-12-16;13-12-9-5-4-8-11(12)10-6-2-1-3-7-10;1-5(2,3)4;;/h2*1-14H;1-6,8-9H,13H2;1H3,(H,2,3,4);;/q;;;;;+1/p-1
InChI Key
ASVGFZMDZZREFR-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Pd precatalyst for cross-coupling
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 8
1 of 8
CPhos Pd G3 95%
Sigma-Aldrich
763004
CPhos Pd G3
XPhos Pd G3 98%, 1:1 MTBE adduct
Sigma-Aldrich
763381
XPhos Pd G3
DPPF 97%
Sigma-Aldrich
177261
DPPF
SPhos Pd G4
Sigma-Aldrich
804282
SPhos Pd G4
資料
G3 and G4 Buchwald palladium precatalysts are the newest air, moisture, and thermally stable crossing-coupling complexes used in bond formation for their versatility and high reactivity.