Merck
804428
Sigma-Aldrich
Tetrapropylphosphonium bromide
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H28BrP
CAS番号:
分子量:
283.23
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
95%
フォーム
powder and chunks
反応適合性
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
mp
221-226 °C
官能基
phosphine
SMILES記法
CCC[P+](CCC)(CCC)CCC.[Br-]
InChI
1S/C12H28P.BrH/c1-5-9-13(10-6-2,11-7-3)12-8-4;/h5-12H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI Key
SMGSPBKMKYMJPQ-UHFFFAOYSA-M
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
804428-VAR:
804428-BULK:
804428-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)