安全性情報
804118
Sigma-Aldrich
カーボンナノホーン、未処理
greener alternative
別名:
CNH
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥38,000
¥38,000
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥38,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C
分子量:
12.01
UNSPSCコード:
12352103
NACRES:
NA.23
¥38,000
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
詳細
Dispersibility in water: hydrophobic
品質水準
アッセイ
90% (TGA)
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
表面積
400 m2/g , BET
不純物
0% metallic
10% graphite, amorphous
直径
2-5 nm (TEM)
環境により配慮した代替製品カテゴリ
関連するカテゴリー
詳細
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この製品はグリーン代替品の効率化カテゴリーに属し、「エネルギー効率のためのデザイン」に合致しています。カーボンナノホーンは、機械的強度、熱伝導、電気伝導などの優れた材料特性を有するため、理想的な材料です。詳細はこちらをクリックしてください。
単層カーボンナノホーンは、直径2~5 nm、長さ40~50 nmの長い円錐形の先端を持つグラフェンシートから作られています。 数千のカーボンナノホーンが直径約100 nmの球状凝集物を形成しています。
  • 均一なサイズ
  • 高い分散性
  • 高純度、非金属化合物
  • 大きな表面積
  • カーボンナノホーンの内部空間を利用
アプリケーション
  • エネルギー管理システム:
キャパシタ(優れた放電率、高容量)
燃料電池(プラチナなどの触媒金属の優れた担持材料)
  • 医療:抗癌剤を含む担体。
  • 気体吸着:高反応性気体の吸着。
  • 化合物材料:特性改良(電気特性改良)のための添加剤。
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Jan Code
804118-250MG:
804118-BULK:
804118-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
Ali Izadi-Najafabadi et al.
ACS nano, 5(2), 811-819 (2011-01-08)
A novel composite is presented as a supercapacitor electrode with a high maximum power rating (990 kW/kg; 396 kW/l) exceeding power performances of other electrodes. The high-power capability of the electrode stemmed from its unique meso-macro pore structure engineered through
Hydrogen storage in porous single-walled carbon nanohorns dispersed with Pd?Ni alloy nanoparticles.
Sano N, et al.
The Journal of Physical Chemistry C, 118(7), 3402-3408 (2014)
Yi Zhao et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 47(26), 7416-7418 (2011-06-01)
A novel composite of Fe(2)O(3) and single-walled carbon nanohorns (SWCNHs) was firstly developed via a simple hydrothermal method. As an anode material for lithium ion batteries, a Fe(2)O(3)/SWCNHs composite shows excellent rate performance and cycle stability, even at a high
Fan Yang et al.
Biosensors & bioelectronics, 55, 360-365 (2014-01-15)
A novel sandwich-type electrochemical immunosensor based on functionalized nanomaterial labels and bienzyme (horseradish peroxidase and glucose oxidase) biocatalyzed precipitation was developed for the detection of α-fetoprotein (AFP). The enzymes linked to functionalized nanomaterials as biocatalysts could accelerate the oxidation of
Kumiko Ajima et al.
Molecular pharmaceutics, 2(6), 475-480 (2005-12-06)
We demonstrate that oxidized single-wall carbon nanohorns (SWNHs), a type of single-wall nanotube, entrap cisplatin, an anticancer agent. We found that the cisplatin structure was maintained inside the SWNHs and that the cisplatin was slowly released from the SWNHs in
資料
Single-walled carbon nanohorns(SWCNHs) - Find manufacturing, material properties, and applications of carbon nanohorns.
新規ナノカーボン材料である「カーボンナノホーン」は、グラフェン一枚からできた先端が閉構造の円筒状物質です。燃料電池、ドラッグデリバリーシステム、ガス吸蔵材、キャパシタ等の応用が期待されています。
質問
  1. Hello, I've recently received these nanohorns. I wasn't aware that they would be packaged in a plastic bottle and am wondering if there is any way to find out the type of plastic that it is made of to know about possible plasticizer leaching. 
    1 回答
    1. This product is packaged in a High Density Polyethylene (HDPE) bottle.