安全性情報
900746
Sigma-Aldrich
ペロブスカイト量子ドット
oleic acid and oleylamine coated, fluorescence λem 510 nm, 10 mg/mL in toluene
別名:
QD, カドミウムフリーQD, ペロブスカイトナノクリスタル, 蛍光ナノクリスタル
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 ML
¥54,400
¥54,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 ML
¥54,400
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.23
¥54,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
フォーム
liquid
濃度
10 mg/mL in toluene
蛍光検出
λem 510 nm
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
ペロブスカイト量子ドット
一般的な化学式CsPbX3(X = Cl、Br、I)のペロブスカイト量子ドット(QD)は、高いフォトルミネセンス効率と狭い発光バンド幅を示し、可視スペクトル領域で発光します。ペロブスカイトQDはカドミウムを含まず、前述の特性により、発光ダイオード(LED)、レーザー、液晶ディスプレイ(LCD)などの用途に適しています。[1][2]
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 1A - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
46.4 °F
引火点(℃)
8 °C
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
特定第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
900746-VAR:
900746-BULK:
900746-5ML:4548174016145
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Loredana Protesescu et al.
Nano letters, 15(6), 3692-3696 (2015-01-31)
Metal halides perovskites, such as hybrid organic-inorganic CH3NH3PbI3, are newcomer optoelectronic materials that have attracted enormous attention as solution-deposited absorbing layers in solar cells with power conversion efficiencies reaching 20%. Herein we demonstrate a new avenue for halide perovskites by
CsPbX3 Quantum Dots for Lighting and Displays: Room-Temperature Synthesis, Photoluminescence Superiorities, Underlying Origins and White Light-Emitting Diodes.
Li X, et al.
Advances in Functional Materials, 26(16), 2435-2445 (2016)
資料
オプトエレクトロニクスや太陽電池への応用が期待されている、非カドミウム系量子ドット(ペロブスカイトおよびPbS)についてご紹介します。
In this article, the properties of some of the new non-cadmium based QDs along with different applications of QDs are summarized.
Professor Sharma and colleagues review the synthesis and applications of this novel material. This includes a discussion of the unique properties of quantum dots and their suitability for solar cell applications, along with common synthesis techniques used to develop these materials.
量子ドットの合成法、利点と欠点および量子ドット太陽電池デバイスの構造、効率と短所に関して最新研究をご紹介します。
すべて表示
質問
  1. What is the size of these PQDs.
    1 回答
    1. The size of this product is approximately 10 nanometers.