安全性情報
900560
Sigma-Aldrich
グラフェン量子ドット
>0.005% in H2O
別名:
GQDs
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 ML
¥33,200
¥33,200
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 ML
¥33,200
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
11101522
NACRES:
NA.23
¥33,200
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
フォーム
liquid
品質水準
濃度
>0.005% in H2O
蛍光検出
, quantum yield >50%
SMILES記法
[C]
InChI
1S/C
InChI Key
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
グラフェン量子ドット(GQD)は、次世代のエレクトロニクスおよびエネルギー応用に適用される可能性があります。グラフェン自体にはバンドギャップエネルギーがなく、その用途は限られています。しかし、それらのサイズが量子ドットと同じくらい小さくなると、それらは紫外、可視光、および近赤外領域で光ルミネセンスを示します。グラフェン量子ドットのサイズは約1〜4 nmです。 GQDは、量子閉じ込め効果により、太陽電池、バイオイメージング(癌細胞イメージング、タンパク質分析、細胞追跡)、各種センサーなどの光起電デバイスに適用されます。
アプリケーション
  • バイオイメージング
  • 光触媒
  • LED
  • エネルギー変換
  • センシング
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
900560-10ML:
900560-BULK:
900560-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
資料
Properties, synthesis & applications of Graphene Quantum Dots explained. GQDs have advantages of nontoxicity, good solubility, stable photoluminescence & better surface grafting.
新規量子ドット材料であるカーボン量子ドットおよびグラフェン量子ドットは無毒で、良好な溶解性と安定したフォトルミネッセンスを示し、表面修飾をしやすい利点があるため、無機量子ドットに代わる材料の候補として有望視されています。
Sigma-Aldrichではグラフェン、酸化グラフェン、還元型酸化グラフェン、グラフェン複合材料を、単層膜、分散液、インク、ペーストなどの多様な形態で取り揃えております。
Graphene nanoribbons (GNRs) are quasi-one-dimensional narrow strips of graphene comprised of sp2-hybridized carbon atoms arranged into hexagonal honeycomb lattice configurations.
すべて表示
質問
1–6/6 質問  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 回答
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 回答
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  3. Could you clarify the concentration of >0.005% in H2O part. Does that mean >50ppm? What is the concentration in ppm (and FWHM, ex/em)?
    1 回答
    1. Yes, the 0.005% is equivalent to 50 ppm. The exact concentration in wt% is tested on a lot-to-lot basis and published in the Certificate of Analysis. The value can be converted to ppm using equation as wt% x 1,000,000 = ppm. Unfortunately, the FWHM and λex/λem is not determined.
      役に立ちましたか?
  4. 900560: Liquid GQDs with a concentration of greater than 0.005% in H2O and a quantum yield of more than 50%. What is the concentration of the stock solution?
    1 回答
    1. The concentration of this product varies from lot to lot and is reported in the product Certificate of Analysis as 'Residue on Evaporation. A survey of recent batches indicates a general range of 0.12 - 0.22%. Please see the link below to review a sample or lot specific Certificate:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/aldrich/900560#product-documentation
      役に立ちましたか?
  5. Is the fluorescence of this product the same as that of another product 900708? λex 350 nm; λem 445 nm FWHM 65 nm, quantum yield >65%
    1 回答
    1. The Graphene QD product 900708, λex 350 nm; λem 445 nm Full Width Half Max (FWHM) 65 nm, does not offer a single excitation or emission to use for this product. This QD exhibits strong emission light when 400 nm - 460 nm light is illuminated, primarily at 400 nm. The 900560, Graphene QD solution, >0.005% in H2O, again, does not have a specified single excitation or emission value. Emission varies by wavelength as demonstrated in the image below:
      役に立ちましたか?
  6. 이 제품의 발광 색이 무엇입니까? 초록색입니까?파란색입니까?
    1 回答
    1. These quantum dots are blue from UV to the visible light range.