安全性情報
900413
Sigma-Aldrich
グラフェン, ナノプレートレット
25 μm particle size
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 G
¥7,030
¥7,030
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 G
¥7,030
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C
CAS番号:
分子量:
12.01
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12141908
NACRES:
NA.23
¥7,030
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
詳細
residual acid content: < 0.5 wt%
品質水準
フォーム
powder
組成
oxygen content, <1%
表面積
120-150 m2/g
厚さ
6-8 nm , average
粒径
25 μm
かさ密度
0.03‑0.1 g/cm3
SMILES記法
[C]
InChI
1S/C
InChI Key
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
  • xGnP®グラフェンナノプレートレットは、血小板の形をしたグラフェンシートが短く重なったユニークなナノ粒子です。
  • xGnP®グラフェンナノプレートレットは、その独特なサイズと血小板形態により、特にバリア特性の提示に有効でありながら、その高い純度のグラファイト組成により、優れた電気および熱伝導性を示します。xGnP®グラフェンナノプレートレットは、マトリックス材の剛性、強度および表面硬度など、機械的特性を改善できます。
  • xGnP®グラフェンナノプレートレットは、ほぼすべてのポリマーと適合可能で、インクまたはコーティング材の主成分並びにあらゆる種類のプラスチックの優れた添加剤になれます。ユニークな製造工程は非酸化的のため、きれいなsp2炭素分子のグラファイト面となり、これによって高い電気または熱伝導性を必要とする用途に特に適しています。
  • グレードM粒子の平均厚は約6~8ナノメーターで、典型的表面積は120~150 m2/gです。グレードMは平均粒径5、15または25ミクロンのものが利用できます。
アプリケーション
  • ウルトラキャパシタ電極
  • リチウムイオン電池の陽極材料
  • 電池電極用の導電性添加物
  • 導電性インク
  • 熱伝導フィルムおよびコーティング剤
  • 軽量複合材料用添加剤
  • 電磁波シールド用フィルムまたはコーティング剤
  • 化学的および生物化学的センサーの基質
  • 包装用バリア材料
  • 超強力コンクリート用添加剤
  • 金属マトリックス複合材料用添加剤
その他情報
グラフェンナノプレートレットにはエーテル、カルボキシルまたはヒドロキシルなど天然の官能基があり、大気湿度と反応して酸または他の化合物を生成できます。これらの官能基は本粒子の縁に存在し、その重量%は粒径によってさまざまです。
法的情報
xGnP is a registered trademark of XG Sciences, Inc.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
900413-BULK:
900413-100G:
900413-250G:
900413-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Mechanical properties of graphene nanoplatelet/epoxy composites.
King JA, et al.
Journal of Composite Materials, 49(6), 659-668 (2015)
Performance dependence of thermosyphon on the functionalization approaches: An experimental study on thermo-physical properties of graphene nanoplatelet-based water nanofluids.
Amiri A, et al.
Energy Conversion and Management , 92, 322-330 (2015)
資料
Advances in scalable synthesis and processing of two-dimensional materials
無機2次元層状材料はエレクトロニクスやエネルギー分野で注目されており、デバイス応用へ向けた大規模合成法の開発が活発に行われています。特にグラフェン以外の半導体材料に重点を置いて、その合成法における最新の進歩について簡単に紹介します。
質問
1–4/4 質問  
  1. Can this be used to make conductive paint?
    1 回答
    1. Yes, this product can be used to make either thermally conductive or electrically conductive ink or paint.
      役に立ちましたか?
  2. What is the electrical conductivity of 900413 graphene nanoplatelets?
    1 回答
    1. The electrical conductivity of this product is 10^5 S/cm (parallel to surface) and 1 S/cm (perpendicular to surface).
      役に立ちましたか?
  3. What is graphene used for ?
    1 回答
    1. This product is not tested for suitability in any specific applications. As listed in the 'DESCRIPTION' section, under Application, graphene nanoplatelets are often utilized in the following:
      Ultracapacitor electrodes
      Anode materials for lithium-ion batteries
      Conductive additive for battery electrodes
      Electrically conductive inks
      Thermally conductive films and coatings
      Additive for lightweight composites
      Films or coatings for EMI shielding
      Substrate for chemical and biochemical sensors
      Barrier material for packaging
      Additive for super-strong concrete
      Additive for metal-matrix composites
      役に立ちましたか?
  4. what is optical band gap of this product?
    1 回答
    1. Unfortunately, the optical band gap is not determined for 900413 Graphene nanoplatelets.