Merck
902926
Sigma-Aldrich
Graphite dispersion
multi-layers (8-30 layers), avg. no. of layers, 8 ‑ 30
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12141908
NACRES:
NA.23
詳細
Capacity: 250 − 400 mAh/g
Conductivity: 1.0x10-3 – 1.0x10-5 S/m
I_D/I_G peak ratio: < 0.1 (by Raman)
Surface area: 4.0x106 - 1.0x108 mm²/g
形状
dispersion
特徴
avg. no. of layers 8 ‑ 30
組成
C, >96%
H, 0-1%
N, 0-1%
Oxygen, 0-2% (graphene)
関連するカテゴリー
詳細
  • Number of graphene layers: 8 - 30
  • Thickness: 3 - 10 nanometres
  • Layer′s lateral dimensions: 0.5 - 2.0 micrometres
アプリケーション
Graphite dispersion (multi-layers: 8-30 layers) can be used for a variety of applications such as
  • in the synthesis of graphene layer
  • in the preparation of ruthenium catalyst for the synthesis of ammonia
  • development of biosensors
  • fabrication of multi-layer thin films for Li-ion micro-batteries
調製ノート
Thermomechanical exfoliation of natural graphite in a liquid medium controlled at a nanoscale level.
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
6.8 °F
引火点(℃)
-14 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
902926-BULK:
902926-500ML:
902926-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Comprehensive Enhancement of Nanostructured Lithium-Ion Battery Cathode Materials via Conformal Graphene Dispersion.
Chen, et al.
Nano Letters, 17(4), 2539-2546 (2017)
Preparation and characterization of graphite composites of polyaniline
Ozerol EA, et al.
Microelectronic Engineering, 146, 76-80 (2015)
Synthesis of graphene layers using graphite dispersion in aqueous surfactant solutions
Sim Y, et al.
The Journal of the Korean Physical Society, 58(4), 938-942 (2011)
Graphite multilayer thin films: a new anode material for Li-ion microbatteries synthesis and characterization
Hess M, et al.
Journal of Power Sources, 68(2), 204-207 (1997)
Line patterning of graphite and the fabrication of cheap, inexpensive,?throw-away? sensors
Venancio EC, et al.
Sensors and Actuators B, Chemical, 130(2), 723-729 (2008)