アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
67-73 °C (lit.)
官能基
bromo
SMILES記法
Brc1cncnc1
InChI
1S/C4H3BrN2/c5-4-1-6-3-7-2-4/h1-3H
InChI Key
GYCPLYCTMDTEPU-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
219142-VAR:
219142-5G:
219142-100G:
219142-BULK:
219142-25G:
この製品を見ている人はこちらもチェック