Merck
802875
Sigma-Aldrich
Dibutyl-d18 phosphate
98 atom % D, 97% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8D18HO4P
分子量:
228.32
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
同位体純度
98 atom % D
アッセイ
97% (CP)
フォーム
liquid
質量シフト
M+18
SMILES記法
O=P(OC([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])(O)OC([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C8H19O4P/c1-3-5-7-11-13(9,10)12-8-6-4-2/h3-8H2,1-2H3,(H,9,10)/i1D3,2D3,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2
InChI Key
JYFHYPJRHGVZDY-VAZJTQEUSA-N
関連するカテゴリー
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
314.6 °F - closed cup
引火点(℃)
157.0 °C - closed cup
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)