Merck
631965
Sigma-Aldrich
Calcium zirconate
nanopowder, <50 nm particle size (BET), 99.7% trace metals basis
別名:
Calcium zirconium oxide
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 G
¥38,300
¥38,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 G
¥38,300
About This Item
化学式:
CaZrO3
CAS番号:
分子量:
179.30
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥38,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
99.7% trace metals basis
フォーム
nanopowder
表面積
55-65 m2/g
粒径
<25 nm (XRD)
<50 nm (BET)
mp
2250-2550 °C (lit.)
密度
5.11 g/mL at 25 °C
SMILES記法
[Ca++].[O-][Zr]([O-])=O
InChI
1S/Ca.3O.Zr/q+2;;2*-1;
InChI Key
BJJVDFHQHSBAFC-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
631965-BULK:
631965-VAR:
631965-25G:4548173944708
631965-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)