Merck
799157
Sigma-Aldrich
2-Bromoquinoline-d6
98 atom % D, 98% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9D6BrN
分子量:
214.09
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
同位体純度
98 atom % D
アッセイ
98% (CP)
フォーム
solid
質量シフト
M+6
SMILES記法
[2H]C1=C([2H])C(Br)=NC2=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C21
InChI
1S/C9H6BrN/c10-9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)11-9/h1-6H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D
InChI Key
QKJAZPHKNWSXDF-MZWXYZOWSA-N
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)