Merck
760536
Sigma-Aldrich
2-Bromobenzoic acid-α-13C,3,4,5,6-d4
98 atom % D, 99 atom % 13C, 98% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13CC6D4HBrO2
分子量:
206.03
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
同位体純度
99 atom % 13C
98 atom % D
アッセイ
98% (CP)
フォーム
solid
質量シフト
M+5
SMILES記法
O[13C](C1=C(Br)C([2H])=C([2H])C([2H])=C1[2H])=O
InChI
1S/C7H5BrO2/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4H,(H,9,10)/i1D,2D,3D,4D,7+1
InChI Key
XRXMNWGCKISMOH-YRTBNJHASA-N
関連するカテゴリー
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
760536-VAR:
760536-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)