Merck
706094
Sigma-Aldrich
6-ヒドロキシピリジン-3-ボロン酸ピナコールエステル
97%
別名:
2-ヒドロキシ-5-(4,4,5,5-テトラメチル-1,3,2-ジオキサボロラン-2-イル)ピリジン, 2-ヒドロキシピリジン-5-ボロン酸, ピナコールエステル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H16BNO3
CAS番号:
分子量:
221.06
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
196-200 °C
SMILES記法
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccc(O)nc2
InChI
1S/C11H16BNO3/c1-10(2)11(3,4)16-12(15-10)8-5-6-9(14)13-7-8/h5-7H,1-4H3,(H,13,14)
InChI Key
WAUWXCUPDOXYKS-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
6-Hydroxypyridine-3-boronic acid pinacol ester can be used as a reactant:
  • In the synthesis of novel glutamate transporter EAAT2 activators.[1]
  • To prepare crizotinib derivatives as SHIP2 inhibitors.[2]
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
706094-1G:
706094-VAR:
706094-BULK:
706094-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Structure-activity relationship study of pyridazine derivatives as glutamate transporter EAAT2 activators
Xing X, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 21(19), 5774-5777 (2011)
Identification of crizotinib derivatives as potent SHIP2 inhibitors for the treatment of Alzheimer's disease
Lim JW, et al.
European Journal of Medicinal Chemistry, 157(19), 405-422 (2018)